Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tall Shape Weighing Bottles
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
38 mm
48 mm
75 mm
Specifica
Specifica
Include | Interchangeable NS stopper, inscription label |
Quantità | 6Pack |
Numero stopper | NS 50/12 |
Linea di prodotti | Bottle |
Product Type | Weighing Bottle |
Diametro (sistema metrico) | 48 mm |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Tall Shape Weighing Bottles >