Learn More
3M™ Tanker Spill Response Kit
The modern and effective way to control and clean up spills, particularly those resulting from liquid fuel deliveries
835.00€ - 2550.00€
Specifica
Tipo | Sorbent Spill Kit |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Absorbing/Containing Small Spills and Leaks |
Larghezza (sistema metrico) | 430 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17159350
|
3M™
7100090376 |
15 L |
2550.00€
5 sets |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17149350
|
3M™
7100090375 |
30 L |
835.00€
2 sets |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Designed to absorb and contain small spills and leaks
- Compact size is convenient for trucks, shipping departments, and areas of oil transfer
- Kit is easily stowed in confined areas, such as behind the drivers seat
Specifica
Sorbent Spill Kit | |
Absorbing/Containing Small Spills and Leaks | |
430 mm |
Titolo del prodotto
3M™ Tanker Spill Response Kit