Learn More
Tantalum(V) ethoxide, 99.999% (metals basis), Nb <100ppm, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tantalum(V) ethoxide |
Punto di fusione | 18°C to 19°C |
Densità | 1.566 g/mL |
Punti di ebollizione | 145°C (0.1 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 30°C (87°F) |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | Ta(OCH2CH3)5 |
Indice di rifrazione | 1.488 |
Quantità | 10 g |
Numero UN | UN2924 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y12H032 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 014643.03,014643.09,014643.18 |
A09Z022 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 014643.03,014643.09,014643.18 |
E21Y034 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 014643.03,014643.09,014643.18 |
K11U015 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 014643.03,014643.09,014643.18 |
H12I04 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 014643.03,014643.09,014643.18 |