Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
A thermostable DNA polymerase that is used for PCR, RT-PCR, DNA sequencing and DNA labeling.
190.00€ - 1335.00€
Specifica
Content And Storage | Store at -20°C |
---|---|
Descrizione | Taq DNA Pol |
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling |
Concentrazione | 5U/μL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11487020
|
MP Biomedicals™
11EPTQD025 |
250U |
190.00€
250 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11407030
|
MP Biomedicals™
11EPTQD925 |
10 x 250U |
1335.00€
2500 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Taq polymerase catalyzes oligonucleotide primer-driven, DNA template dependent incorporation of dNTPs into complimentary DNA strands. It displays both 5' to 3' polymerase and exonuclease activities.
Unit Definition: One unit will incorporate 10nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min. at 74°C.
Taq polymerase catalyzes oligonucleotide primer-driven, DNA template dependent incorporation of dNTPs into complimentary DNA strands. It displays both 5′'to 3' polymerase and exonuclease activities.Unit Definition: One unit will incorporate 10nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min. at 74°C.
Specifica
Store at -20°C | |
Liquid | |
5U/μL |
Taq DNA Pol | |
Standard PCR, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling |