Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi Taq, ricombinante
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0404
Codice prodotto. 10180780
  • 238.00€ / 500 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, has no detectable 3' to 5' exonuclease (proofreading) activity, and possesses low 5' to 3' exonuclease activity. In addition, Taq DNA Polymerase exhibits deoxynucleotidyl transferase activity, which frequently results in the addition of extra adenines at the 3'-end of PCR products. Recombinant Taq DNA Polymerase is the ideal tool for standard PCR of templates 5 kb or shorter.
Taq DNA Polymerase is supplied with two buffers: 10X Taq Buffer with KCl and 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4. The latter allows for PCR at wide range of magnesium concentrations and decreases unspecific priming.
Features
  • High thermostability with half-life greater than 40 min at 95°C
  • Generates PCR products with 3'-dA overhangs
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescent-labeled nucleotides)
Applications
  • Routine PCR amplification of DNA fragments up to 5 kb
  • High throughput PCR
  • DNA labeling
Notes
  • The error rate of Taq DNA Polymerase in PCR is 2.2 x 10-5 errors per nt per cycle. Accordingly, the accuracy of PCR is 4.5 x 104. Accuracy is an inverse of the error rate and shows an average number of correct nucleotides incorporated before an error occurs.
  • 10X Taq Buffer without Detergent is recommended for microarray experiments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Taq DNA Polymerase (1 U/μL), 500 μL
• 10X Taq Buffer with KCl, 2 x 1.25 mL
• 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4, 2 x 1.25 mL
• 25 mM MgCl2, 2 x 1.25 mL
Store at -20°C.
Taq DNA Polymerase
DNA polimerasi Taq (ricombinante), 1 U/μl
Standard PCR
1X
3'-A
Low
Standard
500 unità
1 U/μL
No
Separate Components
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2814758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0404
Numero di lotto2797861 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0404
Numero di lotto2822397 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0404
Numero di lotto2797953 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0404
Numero di lotto2822434 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0404
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi Taq, ricombinante > 500 Units