Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C ultra-low temperature freezers feature reduced energy usage, a simplified touchscreen interface, three capacities, and an ergonomic cabinet design.
11457.00€ - 13768.50€
Specifica
Gamma di temperatura -10°C to -40°C
Door Style Outer (1), Inner (4)
No. of Doors 5
Isolamento Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Interno Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Capacità Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Capacità Certificazione/Conformità Prezzo Quantità e disponibilità  
16430925
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TDE40040FV
230V, 50Hz 2 in. Boxes (400) CE
11457.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16440925
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TDE50040FV
230V, 50Hz 2 in. Boxes (500) CE
12562.50€
Pezzo
16450925
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TDE60040FV
230V, 50Hz 2 in. Boxes (600) CE
13768.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
-10°C to -40°C
5
Stainless Steel
Verticale
Thermo Scientific
Manual
Compatibile Smart-Vue
R290
Outer (1), Inner (4)
Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
3
Display HIC a 7 segmenti da 5,6in. con pulsanti capacitivi a sfioramento
Warranty varies by country, please contact us for details
Alarm, Recorder
Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
H-drive
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers