Learn More
TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, Low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15746272
TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, Low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15746272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
100 mL, Nalgene bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Nalgene bottle
Codice prodotto. 15746272
Marca: Thermo Scientific J75793.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA
Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico TE Buffer
Concentrazione 1X
pH 8
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Grado Biologia molecolare
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto232721 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ75793.AE,J75793.AP
Numero di lotto242881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ75793.AE,J75793.AP
Numero di lotto234378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/02/2024 Catalog NumberJ75793.AE,J75793.AP
Numero di lotto186870 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/11/2023 Catalog NumberJ75793.AE,J75793.AP
Numero di lotto180884 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/11/2023 Catalog NumberJ75793.AE,J75793.AP
Titolo del prodotto
TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, Low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific Chemicals >