Learn More
Soluzione tampone a pH 7,00 di grado tecnico
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Descrizione
Gli elettrodi per pH devono essere calibrati regolarmente, almeno una volta al giorno prima delle misurazioni e dopo ogni lavaggio, rigenerazione o conservazione a lungo termine. La calibrazione regola slope e offset di un elettrodo ai loro valori reali. Poiché un elettrodo è caratterizzato da slope e offset, si consiglia di eseguire una calibrazione ad almeno due punti per misurazioni affidabili e precisione migliore. È importante che le misurazioni rientrino nel range di calibrazione.
La scala di pH riconosciuta a livello internazionale è basata su materiali di riferimento standard (SRM, Standard Reference Material) selezionati dal NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). Queste soluzioni tampone sono riconducibili a questi standard primari. Il certificato di controllo qualità, disponibile per ciascun flacone e sacchetto, garantisce i valori indicati e la tracciabilità.
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Certificazioni e sigilli di approvazione
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Colore | Verde |
Certificato di analisi | In dotazione |
pH | 7,00 a 25 °C |
Forma fisica | Liquido |
Quantità | 6 × 250 ml |
Formulazione | Diidrogenofosfato di potassio, idrogenofosfato di disodio |
Imballaggio | Flacone |
Tracciabilità a NIST | Tracciabilità a standard NIST |
Informazioni di solubilità | Completamente solubile in acqua |