Learn More
Soluzione tampone tecnico pH 7
Click to view available options
Quantità:
250 ml
1000 mL
Imballaggio:
10 Bottles
25 Bottles
Bottiglia
Descrizione
- Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology, USA in bulk size of 250 ml with built-in dosing vessel standard buffer
- Life up to 3 years (unopened)
- Thrifty use
- Easiest handling by means of dosing device
Specifica
Specifica
pH | 7 |
Forma fisica | Liquido |
Quantità | 250 ml |
Imballaggio | Bottiglia |
Tracciabilità a NIST | Sì |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc acetate dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contiene: Zinc di(acetate)
Titolo del prodotto
Soluzione tampone tecnico pH 7 >