Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
The TeleScoop water sampler is an extendable sampler ideal for waters and liquids in hard-to-reach places. Its extendable rods reach up to 6 m in length, and the robust yet lightweight design means easy handling, even for the longest of rods.
25.15€ - 93.30€
Specifica
Product Type Telescopic Rod
Materiale Aluminum
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17962112
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-1001
1000 mm
31.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17922032
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-1201
1200 mm
25.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17942032
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-2501
2500 mm
31.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17809366
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-2801
2800 mm
51.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17952032
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A3001
3000 mm
51.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17962032
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-4501
4500 mm
67.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17972032
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065A-6001
6000 mm
93.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
  • Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
  • Variety of compatible sampling accessories
  • Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Specifica
Specifica
Telescopic Rod
Not Autoclavable
Non-sterile
Aluminum
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler