Learn More
Buerkle™ Asta telescopica
Versatile sampling system with exchangeable tools for a wide range of applications.
36.10€ - 125.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10396242
|
Buerkle™
5355-0120 |
da 65 a 120 cm | 2 Rods |
36.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10530053
|
Buerkle™
5355-0250 |
125 - 250 cm | 2 Rods |
46.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15376297
|
Buerkle™
5355-0180 |
70 to 180 cm | 4 Rods |
61.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10376292
|
Buerkle™
5355-0280 |
Da 95 a 280 cm | 4 Rods |
72.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10040822
|
Buerkle™
5355-0300 |
da 115 a 300 cm | 3 Rods |
72.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10182412
|
Buerkle™
5355-0450 |
165 - 450 cm | 3 Rods |
101.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10244992
|
Buerkle™
5355-0600 |
da 175 a 600 cm | 4 Rods |
125.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Different tools can be attached to the telescopic rod
- The tools (angular beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net) are attached to the telescopic rod by a practical snap-in joint
- Ideal for sampling from baths, tanks, shafts, open water courses etc
- Sampling depths down to 6 m can be reached with the adjustable telescopic aluminum rod
- The telescopic rods cannot be rotated radially, which means even better handling
- The individual rods have been provided with an end stop, this means that one rod cannot accidentally slip out of another rod
- Telescopic rod 5355-0280, extremely short model – yet extendable up to 280 cm. Fits into every car boot!
- Springs made of stainless steel
Specifica
Asta telescopica | |
Alluminio |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Asta telescopica