Learn More
Tellurium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Tellurium |
Colore | Gray |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.999% (Metals basis) |
Odore | Odorless |
Aspetto | Gray powder |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
U20K043 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | 011075.09,011075.30,011075.18 |
R30K012 | Certificato di analisi | 18/06/2024 | 011075.09,011075.30,011075.18 |
R03K010 | Certificato di analisi | 08/05/2024 | 011075.09,011075.30,011075.18 |
P15K023 | Certificato di analisi | 21/03/2024 | 011075.09,011075.30,011075.18 |
N16K012 | Certificato di analisi | 21/02/2024 | 011075.09,011075.30,011075.18 |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tellurium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction