Learn More
Tellurium powder, -30 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11326088
Tellurium powder, -30 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326088
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11326088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011074.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Tellurium powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Quantità 25 g
Percent Purity 99.99%
Dimensioni maglia −30 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ24K063 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number011074.14,011074.22
Numero di lottoN08J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number011074.14,011074.22
Numero di lottoZ13I024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2023 Catalog Number011074.14,011074.22
Numero di lottoT01C058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011074.14,011074.22
Numero di lotto50385 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011074.14,011074.22
Titolo del prodotto
Tellurium powder, -30 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >