Learn More
Tellurium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11345767
Tellurium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11345767
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11345767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043450.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Tellurium powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Quantità 50 g
Percent Purity 99.99%
Dimensioni maglia −325 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY19G002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numero di lottoC18N06 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numero di lottoD09Y001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number
Numero di lottoD18T025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
Numero di lottoG29T007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2021 Catalog Number043450.18,043450.09,043465.K7,043465.M6
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tellurium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Titolo del prodotto
Tellurium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >