Learn More
Testo™ Testoterm™ Temperature Strips
Use these strips for monitoring the temperature of moving or small objects and long-term monitoring of transport and storage temperatures. Testoterm™ Temperature Strips can be applied to a variety of different surfaces and react to specific increases in temperature by changing color irreversibly within 2 to 3 seconds.
42.00€
Specifica
Montaggio | Self-adhesive |
---|---|
Precisione (Temperatura) | ±1.5°C |
Tipo | Self-adhesive Temperature Strips |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10028660
|
Testo™
0646 0108 |
37°C to 65°C |
42.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10282161
|
Testo™
0646 0916 |
71°C to 110°C |
42.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Self-adhesive temperature strips
- Available in booklets of 10
- Strips are peeled off and applied to the object you wish to measure
- Change color when thresholds are exceeded within 2 to 3 seconds
Specifica
Self-adhesive | |
±1.5°C | |
Self-adhesive Temperature Strips |
Titolo del prodotto
Testo™ Testoterm™ Temperature Strips