Learn More
Tempshield™ Guanti Cryo-Gloves™
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ WRS
Weitere Details : Peso : 0.13000kg
Benachrichtigungen:
Non per immersione in azoto liquido o per l'uso in prossimità di fiamme libere o in aree pericolose a rischio di incendio.
Beschreibung
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
- Non contengono amianto
Spezifikation
EN 420, EN 511 | |
Blue | |
Cryogenic Gloves | |
Yes | |
Cryo-Gloves™ | |
-196°C | |
29 to 32.5 cm |
Wrist Length | |
Specific | |
Small | |
Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems | |
-320°F | |
11.3 to 12.5 in. |