Learn More
tert-Butanol, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | tert-Butanol |
Punto di fusione | 25.0°C to 25.5°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.7800g/mL |
Punti di ebollizione | 83.0°C |
Quantità | 10 L |
Punto d'infiammabilità | 11°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Plastic Drum |
Forma fisica | Liquid After Melting |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2401974 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2497683 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2230531 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
2346570 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
1999465 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 107710100,107710010,107710025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- tert-Butanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
tert-Butanol, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >