Learn More
tert-Butylchlorodimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10275710
tert-Butylchlorodimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10275710
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10275710
Marca: Thermo Scientific Acros 183930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18162-48-6
Formula molecolare C6H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 150.73
Numero MDL MFCD00000501
InChI Key BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC Name tert-butyl-chloro-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylchlorodimethylsilane
Punto di fusione 85.0°C to 91.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Quantità 25 g
Numero UN 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Indice di Merck 15, 1567
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Peso formulazione 150.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467621 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Numero di lottoA0464389 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2024 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Numero di lottoA0456886 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Numero di lottoA0454038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Numero di lottoA0392431 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Titolo del prodotto
tert-Butylchlorodimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >