Learn More
Velp Scientifica™ Test Tube Rack
Velp Scientifica™ Test Tube Rack is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
Marca: Velp Scientifica™
68.50 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Completely transparent for a constant visual control
- Supports variety of test tubes sizes
Specifica
Test Tube Rack | |
36 11 mm Diamter Tubes | |
36 |
OCB | |
Polycarbonate |