Learn More
Velp Scientifica™ Test Tube Rack
Velp Scientifica™ Test Tube Rack is a fundamental accessory of the Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
67.45€ - 72.10€
Specifica
Descrizione | Test Tube Rack |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | OCB |
Materiale | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15359564
|
Velp Scientifica™
A00000092 |
20 | 20 17 mm Diamter Tubes |
70.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15369564
|
Velp Scientifica™
A00000093 |
36 | 36 11 mm Diamter Tubes |
72.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15368131
|
Velp Scientifica™
A00000094 |
7 | 7 29 mm dia. Tubes |
67.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Completely transparent for a constant visual control
- Supports variety of test tubes sizes
Specifica
Test Tube Rack | |
OCB | |
Polycarbonate |