Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint with Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05706003
Codice prodotto. 10018289
  • 325.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With round bottom
  • With NS socket
  • With PE stopper
  • With scale in high-contrast enamel
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
25 mL
Borosilicate Glass (3.3)