Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint with Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
273.00€ - 307.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10018289
|
Lenz Laborglasintrumente
05706003 |
25 mL |
307.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10765262
|
Lenz Laborglasintrumente
05706002 |
20 mL |
273.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- With round bottom
- With NS socket
- With PE stopper
- With scale in high-contrast enamel
- Made of DURAN™ tubing
Specifications
Borosilicate Glass (3.3) |