Learn More
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15189293
compliance-icons
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15189293
100 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 15189293
Marca: Thermo Scientific Acros 432061000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phase transfer catalyst
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37451-68-6
Formula molecolare C16H36ClN
Molecular Weight (g/mol) 277.92
Numero MDL MFCD00011635
InChI Key NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
IUPAC Name tetrabutylazanium;chloride;hydrate
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium Chloride Hydrate
Punto di fusione 37.0°C to 39.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 295.94
Percent Purity 96%
Forma fisica Low Melting Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto345077 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2023 Catalog Number432060250,432060050,432061000
Numero di lotto344130 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number432060250,432060050,432061000
Numero di lotto344589 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/05/2021 Catalog Number432060250,432060050,432061000
Numero di lotto343743 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2020 Catalog Number432060250,432060050,432061000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Tetrabutylammonium chloride hydrate, 96%, Thermo Scientific Chemicals >