Learn More
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10225830
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10225830
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10225830
Marca: Thermo Scientific Acros 161271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 311-28-4
Formula molecolare C16H36IN
Molecular Weight (g/mol) 369.38
Numero MDL MFCD00011636
InChI Key DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC Name tetrabutylazanium;iodide
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium iodide
Punto di fusione 141°C to 150°C
Colore White to Cream
Residuo della combustione 1% max.
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NI
Quantità 100 g
Fieser 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Informazioni di solubilità Solubility in water: <5%
Peso formulazione 369.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Tetrabutylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >