Learn More
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11428597
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11428597
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11428597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19704.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-63-0
Formula molecolare C14H27N
Molecular Weight (g/mol) 209.38
Numero MDL MFCD00019848
InChI Key MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
IUPAC Name tetradecanenitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tetradecanonitrile
Punto di fusione ∼19°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 226°C to 227°C (100 mmHg)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.4415
Quantità 100 g
Beilstein 1705598
Peso formulazione 209.38
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoC7579A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Numero di lotto10139631 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
Tetradecanonitrile, 98%, Thermo Scientific™ >