Learn More
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15444879
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15444879
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15444879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent for solubilizing membrane proteins
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19327-39-0
Formula molecolare C16H34O5
Molecular Weight (g/mol) 306.443
Numero MDL MFCD00043033
InChI Key FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC Name 2-[2-[2-(2-octoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraethylene glycol monooctyl ether
Colore Colorless
Densità 0.969
Formula lineare CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Quantità 1 g
Beilstein 1781226
Peso formulazione 306.44
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraethylene glycol monooctyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol
Titolo del prodotto
Tetraethylene glycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals >