Learn More
Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10311825
Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311825
1 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10311825
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC76003DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1207346-29-9
Formula molecolare C4H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 170.607
InChI Key MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
IUPAC Name oxolane-3-sulfonyl chloride
SMILES C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.61
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, Thermo Scientific™ >