Learn More
Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10237333
Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10237333
25 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Codice prodotto. 10237333
Marca: Thermo Scientific Acros 181500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tetrahydrofuran, >-99.85%, C4H8O, CAS Number-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidine, tetrahydrofuranne, butylene oxide, tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, oxacyclopentane, hydrofuran, 1,4-epoxybutane, tetramethylene oxide, 1L, 99.9%, 17, 10, CHEBI:26911, Undesignated, 0.8800g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Nota nome Anhydrous, Stabilized
Densità 0.8800g/mL
Quantità 25 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Beilstein 17, 10
Acqua 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Indice di Merck 15, 9356
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.85%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0456848 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numero di lottoA0456852 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numero di lotto2523546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numero di lotto2411902 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numero di lotto2405221 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals >