Learn More
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15491727
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15491727
250 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Codice prodotto. 15491727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041820.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Synthesis and Liquid Chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108°C
Nota nome Anhydrous, UnStabilized
Colore Colorless
Densità 0.889 g/mL
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Ether-like
Imballaggio ChemSeal™ Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio >99.8%
Numero UN UN2056
Beilstein 102391
Indice di Merck 14,9211
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals >