Learn More
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11319917
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11319917
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
Codice prodotto. 11319917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042254.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione °C to 108°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.889
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -17°C (1°F)
Odore Ether-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Intervallo percentuale saggio >99.8%
Pressione del vapore 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN27L705 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/03/2025 Catalog Number042254.K7,042254.AK,042254.K2
Numero di lottoM30L722 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number042254.K7,042254.AK,042254.K2
Numero di lottoX04K986 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/10/2024 Catalog Number042254.AP,042254.K7,042254.AK,042254.K2,042254.0F
Numero di lottoW30K922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog Number042254.AP,042254.K7,042254.AK,042254.K2,042254.0F
Numero di lotto2498355 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2024 Catalog Number042254.AP,042254.K7,042254.AK,042254.K2,042254.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, unstab., Thermo Scientific Chemicals >