Learn More
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10040380
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10040380
2.5 L, Plastic-coated Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Flacone in plastica HDPE
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10040380
Marca: Fisher Chemical T/0700/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C4H8O, CAS Number-109-99-9, oxacyclopentane, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furan, tetrahydro, butylene oxide, hydrofuran, tetrahydrofuranne, tetrahydrofuran, furanidine, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 72.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™ >