Learn More
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10326382
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10326382
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10326382
Marca: Thermo Scientific Acros 202380250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14221-01-3
Formula molecolare C72H60P4Pd
Molecular Weight (g/mol) 1155.59
Numero MDL MFCD00010012
InChI Key NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC Name palladium;triphenylphosphane
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 103.0°C to 107.0°C
Colore Khaki to Yellow
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]4Pd
Quantità 25 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Indice di Merck 15,9367
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 1155.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Powder or Platelets
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%, Thermo Scientific Chemicals >