Learn More
Tetramethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10073230
Tetramethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073230
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10073230
Marca: Thermo Scientific Acros 268865000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-76-3
Formula molecolare C4H12Si
Molecular Weight (g/mol) 88.23
Numero MDL MFCD00008274
InChI Key CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC Name tetramethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylsilane
Nota nome 99%
Punto di fusione -99.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 26.0°C to 28.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(CH3)4
Indice di rifrazione 1.3585
Quantità 500 mL
Beilstein 04, 625
Indice di Merck 15, 9377
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0457492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numero di lottoA0466987 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numero di lottoA0460982 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numero di lottoA0452807 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Numero di lottoA0457492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2023 Catalog Number268865000,268861000,268860025
Titolo del prodotto
Tetramethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >