Learn More
Tetramethylurea, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11427757
Tetramethylurea, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11427757
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11427757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16295.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
Solubility
Miscible with water.Miscible with water, petroleum ether and common solvents.
Notes
Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-22-4
Formula molecolare C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.164
Numero MDL MFCD00008319
InChI Key AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylurea
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylurea
Punto di fusione -1°C
Densità 0.969
Punti di ebollizione 176°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Odore Mild
Formula lineare (CH3)2NCON(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4506
Quantità 50 g
Beilstein 773898
Indice di Merck 14,9230
Informazioni di solubilità Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10242973 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/08/2022 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Numero di lotto10152115 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Numero di lottoH31Y071 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Numero di lotto10222154 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Numero di lottoF05Z027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylurea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetramethylurea
Titolo del prodotto
Tetramethylurea, 99%, Thermo Scientific Chemicals >