Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium Violet, 98+% Codice prodotto.: 11498616
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium Violet, 98+%
Codice prodotto. 11498616
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11498616
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16008.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1719-71-7
Formula molecolare C23H17ClN4
Molecular Weight (g/mol) 384.867
Numero MDL MFCD00011875
InChI Key RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC Name 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrazolium Violet
Punto di fusione 247°C to 249°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 384.87
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoG07Q02 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numero di lotto10111995 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numero di lotto10187551 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numero di lottoC3564B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Numero di lottoW12F014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium Violet, 98+% >