Learn More
Texwipe™ Sterile Cotton Swabs
Made of 100% USP-grade cotton
554.00€ - 615.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 155mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 137mm
Materiale USP-grade cotton
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Tipo di maniglia Larghezza (sistema metrico) testa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Tipo di maniglia Larghezza (sistema metrico) testa Prezzo Quantità e disponibilità  
15823886
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
STX705P
Sterile Cotton Swab with Polystyrene Handle Polystyrene 6mm
554.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17435353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
STX705W
Sterile Cotton Swab with Wood Handle Wooden 6.4mm
615.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bonded to wooden or polystyrene shaft by aqueous-based adhesive
  • High-precision automated processes is used to make swabs to exacting and consistent tolerances
  • Easy-to-open, individually wrapped swabs to ensure sterility
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level of 10-6 in accordance with ANSI/AAMI/ISO11137
  • Pre-sterilized swabs eliminate repackaging, documentation and validation of
  • autoclaved swabs
  • Lot code and expiration date marked on each package
  • Includes bar code for inventory control
  • Certificates of Irradiation and Compliance attached
  • Packaging labeled for global use
Applications:
Diagnostic sampling, environmental monitoring and cleaning with solvents such as IPA
Specifica
Specifica
6.1 in.
5.3 in.
USP-grade cotton
155mm
137mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Texwipe™ Sterile Cotton Swabs