Learn More
Tocris Bioscience™ TGN 020
Aquaporin 4 (AQP4) channel blocker
Marca: Tocris Bioscience™ 5425/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TGN 020 is an aquaporin 4 (AQP4) channel blocker (IC50 = 3.1 μM). Increases regional cerebral blood flow and reduces ischemia-induced brain edema in mice.Specifica
>99% | |
TGN 020 | |
TGN 020 |
10 mg | |
206.22 |
Titolo del prodotto
For Research Use Only