missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TGN 020
Aquaporin 4 (AQP4) channel blocker
207.00€ - 745.00€
Specifica
Purezza | >99% |
---|---|
Product Type | TGN 020 |
Peso molecolare | 206.22 |
Inibitori | TGN 020 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18722128
|
Tocris Bioscience™
5425/10 |
10 mg |
207.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18799228
|
Tocris Bioscience™
5425/50 |
50 mg |
745.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aquaporin 4 (AQP4) channel blocker (IC50 = 3.1 μM). Increases regional cerebral blood flow and reduces ischemia-induced brain edema in mice.Specifica
>99% | |
TGN 020 | |
206.22 | |
TGN 020 |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto