Learn More
Tocris Bioscience™ TGN 020
Aquaporin 4 (AQP4) channel blocker
Marca:  Tocris Bioscience™ 5425/50
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18799228
  • 745.00€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TGN 020 is an aquaporin 4 (AQP4) channel blocker (IC50 = 3.1 μM). Increases regional cerebral blood flow and reduces ischemia-induced brain edema in mice.
Specifica
Specifica
>99%
TGN 020
TGN 020
50 mg
206.22