Learn More
Tocris Bioscience™ TH 9619 disodium salt
MTHFD2 inhibitor
218.01€ - 769.13€
Specifica
Materiale o nome chimico | Disodium N-[[5-[[2-(2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)acetyl]amino]-3-fluoro-2-pyridinyl]carbonyl]-L-glutamate |
---|---|
Bersaglio | Dehydrogenase Inhibitors |
Formula molecolare | C17H16FN7Na2O7 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18055112
|
Tocris Bioscience™
7719/50 |
50 mg |
769.13€
50mg |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18014022
|
Tocris Bioscience™
7719/10 |
10 mg |
218.01€
10mg |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
TH 9619 disodium salt is a potent and selective methylenetetrahydrofolate dehydrogenase inhibitor (MTHFD2; IC50 = 47 nM). It shows efficacity on HL-60 cell viability with EC50 of 11nM. In vitro, It shows antiproliferative efficacy in acute myeloid leukemia (AmL) cells and T-ALL Jurkat cells. In vivo, TH9619 disodium salt impairs cancer progression in a mouse disease model of AmL.Specifica
Disodium N-[[5-[[2-(2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)acetyl]amino]-3-fluoro-2-pyridinyl]carbonyl]-L-glutamate | |
Dehydrogenase Inhibitors | |
C17H16FN7Na2O7 | |
0.98 |