Learn More
Abeba™ The Original 7080 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 7080/41
Codice prodotto. 15346646
  • 56.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • Light blue/White
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Leather
Slip-resistant
Animal fats, oil and fuel
Light Blue, White
41
7080