Learn More
Abeba™ The Original 7080 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
53.05€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Colore | Light Blue, White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 7080 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15386636
|
Abeba™
7080/35 |
35 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15396636
|
Abeba™
7080/36 |
36 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15306646
|
Abeba™
7080/37 |
37 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15316646
|
Abeba™
7080/38 |
38 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15326646
|
Abeba™
7080/39 |
39 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15336646
|
Abeba™
7080/40 |
40 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15346646
|
Abeba™
7080/41 |
41 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15356646
|
Abeba™
7080/42 |
42 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15366646
|
Abeba™
7080/43 |
43 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather, perforated
- Light blue/White
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leather | |
7080 |
Light Blue, White | |
Slip-resistant | |
Animal fats, oil and fuel |