Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Flags, 76 mm Core
Flags for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 217025
Codice prodotto. 11598624
  • 160.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent solvent resistance
  • For smooth surfaces
  • Permanent adhesive
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Polypropylene (B-425A)
Non-sterile
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series
2
Rectangle
0.11 mm
30 mm
10 mm
Acrylic
Matte
Thermal Transfer
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Laboratory Labeling
33 mm
1000 Labels
-70°C to +80°C
46 mm
30 mm
10 mm