Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Flags, 76 mm Core
Flags for Thermal Transfer Printers.
160.00€ - 293.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic |
---|---|
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Polypropylene (B-425A) |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11568624
|
Brady™
217022 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | 1 | 26 mm |
293.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11578624
|
Brady™
217023 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | 2 | 46 mm |
293.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11588624
|
Brady™
217024 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series | 1 | 26 mm |
160.00€
1 rotolo |
|
|||
11598624
|
Brady™
217025 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series | 2 | 46 mm |
160.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Excellent solvent resistance
- For smooth surfaces
- Permanent adhesive
Specifica
Acrylic | |
Matte | |
Non-sterile | |
Rectangle | |
0.11 mm | |
30 mm |
White | |
Polypropylene (B-425A) | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Laboratory Labeling | |
-70°C to +80°C | |
30 mm | |
10 mm |