Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
Marca: Thermo Scientific™ 2123
485.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Acciaio inox:- Esterno in resistente acciaio inox anticorrosione
- Maniglia per il trasporto e coperchio di sicurezza ventilato (numeri di parte 2122, 2123, 2124)
Imboccatura ampia cava:
- ideale come trappola fredda
- Pratica conformazione a disco, ideale per l'uso sul banco con scaglie di ghiaccio e ghiaccio secco/alcool
- Rivestimento in acciaio inox e base morbida per anni di utilizzo senza problemi
- Senza coperchio e maniglia (numero di parte 2129)
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Contenitore per piano di lavoro LN2 | |
Stainless Steel | |
Carrying Handle, Vented Secure Lid | |
13.9 cm | |
8 libbre |
2 l | |
Da banco | |
26.7 cm | |
10.8 cm | |
3.6 kg |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now - Diversi produttori