Learn More
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), 200 L
Marca:  Thermo Scientific SH31047.02
Codice prodotto. 17928221
  • 1645.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
200 L
HyPerforma™ Smartainer™ Hardware, 200 L, Stainless steel outer container
Each
51 cm ( 20 in.)
51 cm ( 20 in.)
P.C. Silicone
Thermo Scientific
3 Panel Ports w/ Quick Connects
73 x 53.3 x 58.4 cm (28.75 x 21 x 23 in.)
Gamma-Irradiation
51 cm ( 20 in.)
P.C. Silicone
P.C. Silicone
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), 200 L >