Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
GREENER_CHOICE
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette every time with these sterile pipette tips.
Marca:  Thermo Scientific™ 2789-RI
85.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11383393
  • 135.00€ / pezzi 768
Spedizione stimata: 18-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1200L, Filtered, Sterile, Refill
Con filtro
Natural
3.42 in.
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Universal
Rainin LTS LiteTouch
1200 μl
Sterile
1200L
8.67cm
Ricarica
Giallo
ART SoftFit L
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™ > 1200 μL