Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
Marca:  Thermo Scientific™ 70103-154630
953.13 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10154783
  • 1010.23€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
  • Ligand on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
150 mm
100 Å
C18
Silica
Reversed Phase
4.6 mm
3 μm
L1
Beta
20%
Reversed Phase