Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
609.96€ - 1064.86€
Specifica
Dimensione particelle | 3 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Tipo USP | L1 |
Fase stazionaria | C18 |
Carico di carbonio | 20% |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10271725
|
Thermo Scientific™
70103-054630 |
50 mm | 4.6 mm | N/A | |||||
10149544
|
Thermo Scientific™
70103-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
818.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10271715
|
Thermo Scientific™
70103-053030 |
50 mm | 3 mm |
801.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10251275
|
Thermo Scientific™
70103-102130 |
100 mm | 2.1 mm |
939.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10783206
|
Thermo Scientific™
70103-101030 |
100 mm | 1 mm | N/A | |||||
10154783
|
Thermo Scientific™
70103-154630 |
150 mm | 4.6 mm |
1010.23€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10166584
|
Thermo Scientific™
70103-254630 |
250 mm | 4.6 mm |
1064.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588965
|
Thermo Scientific™
70103-152130 |
150 mm | 2.1 mm |
972.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10007404
|
Thermo Scientific™
70103-153030 |
150 mm | 3 mm |
998.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
- Ligand on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
3 μm | |
L1 | |
20% | |
Reversed Phase |
100 Å | |
C18 | |
Reversed Phase |