Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
Marca:  Thermo Scientific™ 70103-254630
Codice prodotto. 10166584
  • 1064.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
  • Ligand on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.6 mm
3 μm
L1
Beta
20%
Reversed Phase
250 mm
100 Å
C18
Silica
Reversed Phase